Få mere at vide
2,2',3,3',4,4',5,6'-Octabromodiphenyl Ether, TRC
Artikelnummer. 30414888
Skift visning
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30414888 25 mg
30419158 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30414888 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO18460025MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 446255-39-6
Molekylær formel C12 H2 Br8 O
Molekylvægt (g/mol) 801.38
Synonym BDE 196
IUPAC navn 1,2,3,4-tetrabromo-5-(2,3,4,6-tetrabromophenoxy)benzene
SMIL Brc1cc(Br)c(Oc2cc(Br)c(Br)c(Br)c2Br)c(Br)c1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PBDE 196 (2,2',3,3',4,4',5,6'-Octabromodiphenyl Ether)
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C12H2Br8O/c13-3-1-5(15)12(11(20)8(3)17)21-6-2-4(14)7(16)10(19)9(6)18/h1-2H
Formel vægt 793.3573
Procent renhed >95%