Få mere at vide
2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-Decachlorobiphenyl, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PCB No. 209 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12Cl10/c13-3-1(4(14)8(18)11(21)7(3)17)2-5(15)9(19)12(22)10(20)6(2)16 |
| Formel vægt | 493.6885 |
| Procent renhed | >95% |