Få mere at vide
2,2,2-Trimethylacetophenon, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed Ikke blandbar med
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2,2-Trimethylacetophenone |
| Tæthed | 0.97 |
| Kogepunkt | 219 °C til 222 °C |
| Flammepunkt | 87 °C (188 °F) |
| Brydningsindeks | 1.5084 |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1906460 |
| Opløselighedsinformation | Ikke blandet med vand. |
| Formel vægt | 162.23 |
| Procent renhed | 98% |