Få mere at vide
2,2,2-Trimethylacetophenone, 97%
Artikelnummer. 11382676
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11382676 1 g 1g
11392676 5 g 5g
11302686 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11382676 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08729.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 938-16-9 | C11H14O | 162.232 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed Ikke blandbar med
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 938-16-9
Molekylær formel C11H14O
Molekylvægt (g/mol) 162.232
MDL nummer MFCD00008844
InChI nøgle OECPUBRNDKXFDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethylpropiophenone, pivalophenone, 2,2,2-trimethylacetophenone, phenyl tert-butyl ketone, tert-butyl phenyl ketone, 1-propanone, 2,2-dimethyl-1-phenyl, unii-96ba178unx, t-bubz, t-butyl phenyl ketone, dsstox_cid_28184
PubChem CID 70308
IUPAC navn 2,2-dimethyl-1-phenylpropan-1-on
SMIL CC(C)(C)C(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,2-Trimethylacetophenone
Tæthed 0.97
Kogepunkt 219°C to 222°C
Flammepunkt 87°C (188°F)
Brydningsindeks 1.5084
Mængde 1 g
Beilstein 1906460
Opløselighedsinformation Not miscible with water.
Formel vægt 162.23
Procent renhed 98%