Få mere at vide
2,2,2-Trifluoracetophenon, 98%
Artikelnummer. 11494130
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494130 5 g 5g
11400243 25 g 25g
11410243 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494130 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11403.06
 Begrænset vare
På lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 434-45-7 | C8H5F3O | 174,122 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 434-45-7
Molekylær formel C8H5F3O
Molekylvægt (g/mol) 174.122
MDL nummer MFCD00000420
InChI nøgle KZJRKRQSDZGHEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroacetophenone, 2,2,2-trifluoroacetophenone, 2,2,2-trifluoro-1-phenylethan-1-one, phenyl trifluoromethyl ketone, trifluoromethyl phenyl ketone, alpha,alpha,alpha-trifluoroacetophenone, ethanone, 2,2,2-trifluoro-1-phenyl, 2,2,2-trifluoro-1-phenyl-ethanone, trifluoroacetylbenzene, unii-6t7l1upy09
PubChem CID 9905
IUPAC navn 2,2,2-trifluor-1-phenylethanon
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale 2,2,2-Trifluoroacetophenone
Smeltepunkt -40 °C
Tæthed 1.24
Kogepunkt 165 °C til 166 °C
Flammepunkt 42 °C (108 °F)
Brydningsindeks 1.4595
Mængde 5 g
FN nummer UN1224
Beilstein 1866286
Formel vægt 174.12
Procent renhed 98%
Visa mer Visa mindre
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.