Få mere at vide
2,2,2-Trifluoroacetophenone, 98%
Artikelnummer. 11410243
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11410243
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11403.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 434-45-7 | C8H5F3O | 174.122 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 434-45-7
Molekylær formel C8H5F3O
Molekylvægt (g/mol) 174.122
MDL nummer MFCD00000420
InChI nøgle KZJRKRQSDZGHEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroacetophenone, 2,2,2-trifluoroacetophenone, 2,2,2-trifluoro-1-phenylethan-1-one, phenyl trifluoromethyl ketone, trifluoromethyl phenyl ketone, alpha,alpha,alpha-trifluoroacetophenone, ethanone, 2,2,2-trifluoro-1-phenyl, 2,2,2-trifluoro-1-phenyl-ethanone, trifluoroacetylbenzene, unii-6t7l1upy09
PubChem CID 9905
IUPAC navn 2,2,2-trifluor-1-phenylethanon
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,2-Trifluoroacetophenone
Smeltepunkt -40°C
Tæthed 1.24
Kogepunkt 165°C to 166°C
Flammepunkt 42°C (108°F)
Brydningsindeks 1.4595
Mængde 100 g
FN nummer UN1224
Beilstein 1866286
Formel vægt 174.12
Procent renhed 98%