Få mere at vide
2,2'-((2-Methyl-1,3-phenylene)bis(azanediyl))diethanol, TRC
Artikelnummer. 30476321
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30476321 500 mg
30468911 100 mg
30473618 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30476321 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM339375500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 149330-25-6
Molekylær formel C11 H18 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 210.27
Synonym 2,2'-[(2-Methyl-1,3-phenylene)diimino]bis[ethanol], 2,6-Bis(2'-hydroxyethylamino)-1-methylbenzene, 2,6-Bis[(2-hydroxyethyl)amino]toluene, 2-([3-[(2-Hydroxyethyl)amino]-2-methylphenyl]amino)ethanol, HC Purple BS
IUPAC navn 2-[3-(2-hydroxyethylamino)-2-methylanilino]ethanol
SMIL Cc1c(NCCO)cccc1NCCO
Specifica
Kemisk navn eller materiale 2,6-Bis[(2-hydroxyethyl)amino]toluene
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C11H18N2O2/c1-9-10(12-5-7-14)3-2-4-11(9)13-6-8-15/h2-4,12-15H,5-8H2,1H3
Formel vægt 210.1368
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.