CAS RN 149330-25-6
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
2,2'-((2-Methyl-1,3-phenylene)bis(azanediyl))diethanol, TRC
CAS: 149330-25-6 Molekylær formel: C11 H18 N2 O2 Molekylvægt (g/mol): 210.27 Synonym: 2,2'-[(2-Methyl-1,3-phenylene)diimino]bis[ethanol],2,6-Bis(2'-hydroxyethylamino)-1-methylbenzene,2,6-Bis[(2-hydroxyethyl)amino]toluene,2-([3-[(2-Hydroxyethyl)amino]-2-methylphenyl]amino)ethanol,HC Purple BS IUPAC navn: 2-[3-(2-hydroxyethylamino)-2-methylanilino]ethanol SMIL: Cc1c(NCCO)cccc1NCCO