Få mere at vide
2-[2-(2-chlorethoxy)ethoxy]ethanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10643795 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10643795 10 g Glasflaske 10g
10255064 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10643795 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 172270100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5197-62-6 | C6H13ClO3 | 168.62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5197-62-6
Molekylær formel C6H13ClO3
Molekylvægt (g/mol) 168.62
MDL nummer MFCD00002874
InChI nøgle KECMLGZOQMJIBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-2-chloroethoxy ethoxy ethanol, ethanol, 2-2-2-chloroethoxy ethoxy, triethylene glycol monochloride, triethylene glycol monochlorohydrin, ethanol,2-2-2-chloroethoxy ethoxy, 2-2-2-chloro-ethoxy ethoxy ethanol, 2-2-2-chloroethoxy ethoxy-ethanol
PubChem CID 78871
IUPAC navn 2-[2-(2-chlorethoxy)ethoxy]ethanol
SMIL C(COCCOCCCl)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[2-(2-Chloroethoxy)ethoxy]ethanol
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Tæthed 1.1630g/mL
Kogepunkt 256.0°C to 258.0°C
Flammepunkt 107°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel Cl(CH2)2O(CH2)2OCH2OH
Mængde 10 g
Beilstein 01, 468
Specifik vægtfylde 1.163
Formel vægt 168.62
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-[2-(2-Chloroethoxy)ethoxy]ethanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.