Få mere at vide
2,2,2,3'-Tetrafluoroacetophenone, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2,2,3'-Tetrafluoroacetophenone |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 1.372 g/mL |
| Kogepunkt | 79°C (50 mmHg) |
| Flammepunkt | 17°C (63°F) |
| Brydningsindeks | 1.444 |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN1224 |
| Beilstein | 1872788 |
| Formel vægt | 192.11 |
| Vis mere |