Få mere at vide
2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11330657
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11330657 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10788065 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11330657 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC47504CB
Kemiske identifikatorer
CAS 906352-62-3
Molekylær formel C10H9N3O
Molekylvægt (g/mol) 187.202
MDL nummer MFCD09025843
InChI nøgle XPXZXSFDTOZFQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzaldehyde, 2-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzaldehyde, 2-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl benzaldehyde, 2-1,2,4-triazolylmethyl benzaldehyde
PubChem CID 18525815
IUPAC navn 2-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzaldehyd
SMIL C1=CC=C(C(=C1)CN2C=NC=N2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-ylmethyl)benzaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 187.2
Procent renhed 97%