Få mere at vide
2-(1-Pyrrolidinyl)nicotinaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10269052
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10269052 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10300883 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10269052 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07059CB
Kemiske identifikatorer
CAS 690632-39-4
Molekylær formel C10H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 176.22
MDL nummer MFCD05865136
InChI nøgle FTACFSVJFQMXQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1-pyrrolidinyl nicotinaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl nicotinaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde,2-1-pyrrolidinyl, 2-pyrrolidin-1-yl pyridine-3-carbaldehyde, 2-pyrrolidinylpyridine-3-carbaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl-pyridine-3-carbaldehyde, 2-1-pyrrolidinyl-3-pyridinecarboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 2-1-pyrrolidinyl
PubChem CID 2794763
IUPAC navn 2-pyrrolidin-1-ylpyridin-3-carbaldehyd
SMIL O=CC1=C(N=CC=C1)N1CCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(1-Pyrrolidinyl)nicotinaldehyde
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 176.22
Procent renhed 97%