Få mere at vide
{2-[1-Methyl-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-5-yl]phenyl}methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10411894
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10411894 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10021974 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10411894 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC62109CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 892502-29-3
Molekylær formel C12H11F3N2O
Molekylvægt (g/mol) 256.228
MDL nummer MFCD09817511
InChI nøgle HLMRFDCLSUXVQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl phenyl methanol, 2-2-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl phenyl methanol, 2-1-methyl-3-trifluoromethyl pyrazol-5-yl phenyl methan-1-ol, 2-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl benzyl alcohol, benzenemethanol,2-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl
PubChem CID 24229659
IUPAC navn [2-[2-methyl-5-(trifluormethyl)pyrazol-3-yl]phenyl]methanol
SMIL CN1C(=CC(=N1)C(F)(F)F)C2=CC=CC=C2CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale {2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]phenyl}methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 256.23
Procent renhed 97%