Få mere at vide
2-[1-methyl-3-(trifluormethyl)-lh-pyrazol-5-yl]benzoesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10779595
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10779595 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10662295 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10779595 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC62101DA
Kemiske identifikatorer
CAS 910037-16-0
Molekylær formel C12H9F3N2O2
Molekylvægt (g/mol) 270.211
MDL nummer MFCD09879926
InChI nøgle ADEAPHCAMGDLFU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl benzoic acid, 2-2-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl benzoic acid
PubChem CID 24229655
IUPAC navn 2-[2-methyl-5-(trifluormethyl)pyrazol-3-yl]benzoesyre
SMIL CN1C(=CC(=N1)C(F)(F)F)C2=CC=CC=C2C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzoic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 270.21
Procent renhed 97%