Få mere at vide
2-[1-Methyl-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10471884
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10471884 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10092204 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10471884 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC62104CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 898289-61-7
Molekylær formel C12H9F3N2O
Molekylvægt (g/mol) 254.21
MDL nummer MFCD09817510
InChI nøgle STBRCNYURIXHAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl benzaldehyde, 2-2-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl benzaldehyde, 2-1-methyl-3-trifluoromethyl pyrazol-5-yl benzaldehyde, 2-2-methyl-5-trifluoromethyl-3-pyrazolyl benzaldehyde, 5-2-formylphenyl-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, benzaldehyde,2-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl
PubChem CID 24229657
IUPAC navn 2-[2-methyl-5-(trifluormethyl)pyrazol-3-yl]benzaldehyd
SMIL CN1N=C(C=C1C1=CC=CC=C1C=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 254.21
Procent renhed 97%