Få mere at vide
2-(1-Methoxy)propylacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10722402 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10722402 1 kg Glasflaske 1kg
10239343 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10722402 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 413900010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 108-65-6 | C6H12O3 | 132.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-65-6
Molekylær formel C6H12O3
Molekylvægt (g/mol) 132.16
MDL nummer MFCD00038500
InChI nøgle LLHKCFNBLRBOGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methoxy-2-propyl acetate, pgmea, 2-acetoxy-1-methoxypropane, propylene glycol monomethyl ether acetate, propylene glycol methyl ether acetate, 1-methoxy-2-acetoxypropane, 2-propanol, 1-methoxy-, acetate, 2-methoxy-1-methylethyl acetate, propyleneglycol monomethyl ether acetate, acetic acid, 2-methoxy-1-methylethyl ester
PubChem CID 7946
IUPAC navn 1-methoxypropan-2-ylacetat
SMIL CC(COC)OC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(1-Methoxy)propyl acetate
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -87.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.9600g/mL
Kogepunkt 146.0°C
Flammepunkt 42°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3OCH2CH(CH3)OC(O)CH3
Brydningsindeks 1.4010 to 1.4030
Mængde 1 kg
FN nummer 1993
Specifik vægtfylde 0.96
Opløselighedsinformation Solubility in water: 19.8g/L (25°C)
Formel vægt 132.16
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(1-Methoxy)propyl acetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.