missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(1-Hydroxyethyl) Promazine Sulfoxide (mixture of diastereomers), TRC

Artikelnummer. 30010670
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
10 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30010670 2.5 mg 2.5mg
30133382 100 mg -
30006504 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30010670 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9422902.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 73644-42-5
Molekylær formel C19H24N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 344.47
Synonym 2-(1-Hydroxyethyl) Promazine Sulfoxide
IUPAC navn 1-[10-[3-(dimethylamino)propyl]-5-oxophenothiazin-2-yl]ethanol
SMIL CC(O)c1ccc2c(c1)N(CCCN(C)C)c3ccccc3S2=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(1-Hydroxyethyl) Promazine Sulfoxide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C19H24N2O2S/c1-14(22)15-9-10-19-17(13-15)21(12-6-11-20(2)3)16-7-4-5-8-18(16)24(19)23/h4-5,7-10,13-14,22H,6,11-12H2,1-3H3
Formel vægt 344.1558
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.