CAS RN 73644-42-5
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
2-(1-Hydroxyethyl) Promazine Sulfoxide (mixture of diastereomers), TRC
CAS: 73644-42-5 Molekylær formel: C19H24N2O2S Molekylvægt (g/mol): 344.47 Synonym: 2-(1-Hydroxyethyl) Promazine Sulfoxide IUPAC navn: 1-[10-[3-(dimethylamino)propyl]-5-oxophenothiazin-2-yl]ethanol SMIL: CC(O)c1ccc2c(c1)N(CCCN(C)C)c3ccccc3S2=O