Få mere at vide
2-(1-Adamantyl)propan-2-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10641426
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10641426 5 g 5g
10611303 250 mg 250mg
10475512 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10641426 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. NRB01891DE
Kemiske identifikatorer
CAS 775-64-4
Molekylær formel C13H22O
Molekylvægt (g/mol) 194.32
MDL nummer MFCD00167855
InChI nøgle WBKAUEBLTWRERU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-adamantan-1-yl-propan-2-ol, 2-1-adamantyl propan-2-ol, 2-adamantan-1-yl propan-2-ol, 2-1-adamantyl-2-propanol, 2-adamantanylpropan-2-ol, pubchem14445, maybridge1_005546, 2-1-adamantly-2-propanol, 2-1-adamantyl-propan-2-ol
PubChem CID 300814
SMIL CC(C)(O)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(1-Adamantyl)propan-2-ol
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
IUPAC navn 2-(adamantan-1-yl)propan-2-ol
Formel vægt 194.32
Procent renhed 97%