Få mere at vide
2-(1-Adamantyl)-4-methylphenol, 99%
Artikelnummer. 15462318
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15462318 5 g 5g
15472318 250 mg 250mg
15452318 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15462318 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55922.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 41031-50-9 | C17H22O | 242,36 g/mol
2-(1-Adamantyl)-4-methylphenol, anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-(1-Adamantyl)-4-methylphenol, anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Tungt opløseligt i vand (7,8E-3 g/L) (25 °C).
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41031-50-9
Molekylær formel C17H22O
Molekylvægt (g/mol) 242.36
MDL nummer MFCD00168147
InChI nøgle XHLJIHBDAJFXBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1-adamantyl-4-methylphenol, 2-adamantan-1-yl-4-methylphenol, pubchem21690, acmc-1anoj, 2-1-adamantyl-4-methyl-phenol, 2-adamantan-1-yl-4-methyl-phenol, phenol,4-methyl-2-tricyclo 3.3.1.13,7 dec-1-yl, 4-methyl-2-3r,5s,7s-adamantan-1-yl phenol, phenol, 4-methyl-2-tricyclo 3.3.1.1 3,7 dec-1-yl
PubChem CID 617992
IUPAC navn 2-(1-adamantyl)-4-methylphenol
SMIL CC1=CC(=C(O)C=C1)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(1-Adamantyl)-4-methylphenol
Smeltepunkt 128 °C til 130 °C
Farve Hvid
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Sparsomt opløseligt i vand (7,8E-3g/L) (25 °C).
Formel vægt 242.36
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver