Få mere at vide
2-(1,3-Dioxo-3,4-dihydroisoquinolin-2(1H)-yl)acetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(1,3-Dioxo-3,4-dihydroisoquinolin-2(1H)-yl)acetic Acid |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9NO4/c13-9-5-7-3-1-2-4-8(7)11(16)12(9)6-10(14)15/h1-4H,5-6H2,(H,14,15) |
| Formel vægt | 219.0532 |