Få mere at vide
[2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl]triphenylphosphonium bromide, 98+%
Artikelnummer. 11361757
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11361757 5 g 5g
11371757 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11361757 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04909.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 69891-92-5 | C24H26BrO2P | 457.35 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69891-92-5
Molekylær formel C24H26BrO2P
Molekylvægt (g/mol) 457.35
MDL nummer MFCD00012000
InChI nøgle XETDBHNHTOJWPZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-1,3-dioxan-2-yl ethyltriphenylphosphonium bromide, 2-1,3-dioxan-2-yl ethyl triphenylphosphonium bromide, 2-1,3-dioxan-2-yl ethyl triphenylphosphanium bromide, acmc-209obj, xqaupnaycikwct-uhfffaoysa-m, 1,3-dioxan-2-ylethyltriphenylphosphinebromide, 2-1,3-dioxan-2-yl ethyltriphenylphosphonium bromi, 2-1,3-dioxan-2-yl ethyltriphenylphosphoniumbromide, 2-1,3-dioxane-2-yl ethyltriphenylphosphonium bromide
PubChem CID 2724168
IUPAC navn 2-(1,3-dioxan-2-yl)ethyl-triphenylphosphanium;bromid
SMIL [Br-].C(C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1OCCCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl]triphenylphosphonium bromide
Smeltepunkt 183°C to 195°C
Mængde 5 g
Beilstein 4117571
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 457.36
Procent renhed ≥98%