Beskrivelse
- Buffer XT-R er en brugsklar Strep-Tactin ™XT regenereringsbuffer indeholdende magnesiumchlorid til konkurrencedygtig fortrængning af biotin fra den modificerede biotinbindende lomme af Strep-Tactin ™XT efter eluering af Strep-tag ™II eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner.
- Bemærk venligst, at Buffer XT-R ikke gælder for Strep-Tactin™ .
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Ready-to-use |
| Koncentration | 10X |
| Til brug med (applikation) | Proteinrensning |
| Fysisk form | Løsning |
| Mængde | 1 x 250 ml |
| Løsningstype | Buffer |
| Formulering | Solution |
| Grad | Molekylær biologi |
Må kun benyttes til forskning.