Beskrivelse
Basal Medium Eagle (BME) er et udbredt syntetisk basalmedium til at understøtte væksten af mange forskellige pattedyrceller. BME blev oprindeligt udviklet af Harry Eagle for HeLa-celler og musefibroblaster, da han opdagede minimumskravene til cellevækst in vitro . Gibco™ BME er siden blevet brugt til andre menneskelige linjer, herunder WI-38 og MRC-5.
Gibco™ BME indeholder otte B-vitaminer, de ti essentielle aminosyrer, plus cystin, tyrosin og glutamin. Der er en række modifikationer af BME: Minimal Essential Medium, Glasgows Medium og Dulbeccos Modified Eagle's Medium. Denne BME-formulering indeholder Earles salte til brug i en CO 2 inkubator.
Produkt tilsigtet anvendelse
Til in vitro diagnostisk brug. FORSIGTIG: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den mærkede tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal
lovgivning cGMP Manufacturing and Quality System
Gibco™ BME fremstilles på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en sammenlignelig Gibco™ BME-produkt fremstillet i vores Grand Island-anlæg (21010-046). Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
BME indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kræver BME tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). BME bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (2,2 g/L) og kræver derfor et 5-10 % CO 2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH.
Gibco™ BME indeholder otte B-vitaminer, de ti essentielle aminosyrer, plus cystin, tyrosin og glutamin. Der er en række modifikationer af BME: Minimal Essential Medium, Glasgows Medium og Dulbeccos Modified Eagle's Medium. Denne BME-formulering indeholder Earles salte til brug i en CO 2 inkubator.
Produkt tilsigtet anvendelse
Til in vitro diagnostisk brug. FORSIGTIG: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den mærkede tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal
lovgivning cGMP Manufacturing and Quality System
Gibco™ BME fremstilles på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en sammenlignelig Gibco™ BME-produkt fremstillet i vores Grand Island-anlæg (21010-046). Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
BME indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kræver BME tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). BME bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (2,2 g/L) og kræver derfor et 5-10 % CO 2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH.
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Væske |
| Produkttype | Basal medium |
| Med tilsætningsstoffer | Fenolrød |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen glutamin, Ingen HEPES, Ingen natriumpyruvat |
| Til brug med (applikation) | Pattedyrcellekultur |
| Mængde | 10 x 500 ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 13485 standarder, FDA |
| Indhold og opbevaring | 2 til 8 °C |
| Oversigt | Basal Medium Eagle (BME), 10 x 500 ml, flydende, phenolrød indikator, lav glukose, 12 måneders holdbarhed, opbevares ved 2 til 8 °C, beskyttes mod lys, til pattedyrcellekultur |