Få mere at vide
(1S,2S)-N-(p-Toluensulfonyl)-1,2-diphenylethanediamin
Artikelnummer. 15477645
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15477645 1 g 1g
11421660 5 g 5g
11431660 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15477645 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27006.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-10-2026
Add to basket
CAS: 167316-27-0 | C21H23N2O2S | 367,49 g/mol
Chiral diaminligand til kooperativ metal-Bronsted-syrekatalyseret grønnere reduktiv aminering ved brug af brintgas.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Chiral diaminligand til kooperativ metal-Bronsted-syrekatalyseret grønnere reduktiv aminering
ved brug af brintgas.
Opløselighed Opløselighed i varm
acetonitril (næsten gennemsigtig).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 167316-27-0
Molekylær formel C21H23N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 367.49
MDL nummer MFCD03095684
InChI nøgle UOPFIWYXBIHPIP-SFTDATJTSA-O
Synonym 1s,2s-+-n-p-tosyl-1,2-diphenylethylenediamine, s,s-tsdpen, 1s,2s-+-n-4-toluenesulfonyl-1,2-diphenylethylenediamine, 1s,2s-n-4-toluenesulfonyl-1,2-diphenylethylene-1,2-diamine, 1s,2s---n-p-tosyl-1,2-diphenylethylenediamine, n-1s,2s-2-amino-1,2-diphenylethyl-4-methylbenzenesulfonamide, 1s, 2s-+-n-4-toluene sulfonyl 1,2-diphenyl-1,2-ethane diamine, s,s-n-p-toluenesulfonyl-1,2-diphenylethylenediamine, 1s,2s-tsdpen, s,s-n-2-amino-1,2-diphenylethyl-p-toluenesulfonamide
PubChem CID 6612782
IUPAC navn N-[(1S,2S)-2-amino-1,2-diphenylethyl]-4-methylbenzensulfonamid
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N[C@H]([C@@H]([NH3+])C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale (1S,2S)-N-(p-Toluenesulfonyl)-1,2-diphenylethanediamine
Smeltepunkt 127 °C til 130 °C
Mængde 1 g
Optisk rotation +29° (c=1 i chloroform)
Formel vægt 366.48