Få mere at vide
(1S,2S)-(+)-2-Benzyloxycyclohexylamine, ChiPros 99+%, ee 99%
Artikelnummer. 11393906
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11393906 1 g 1g
11303916 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393906 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17020.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 216394-07-9 | C13H19NO | 205.30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 216394-07-9
Molekylær formel C13H19NO
Molekylvægt (g/mol) 205.30
MDL nummer MFCD01075753
InChI nøgle NTHNRYLIXJZHRZ-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 11908838
IUPAC navn (1S,2S)-2-phenylmethoxycyclohexan-1-amin
SMIL NC1CCCCC1OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1S,2S)-(+)-2-Benzyloxycyclohexylamine
Tæthed 1.02
Kogepunkt 79°C to 80°C (0.08 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Assay Procent Noter ee 99 %
Brydningsindeks 1.5275
Mængde 1 g
FN nummer UN2735
Beilstein 8981794
Følsomhed Air Sensitive
Synonym 1s,2s-2-benzyloxy cyclohexanamine, 1s,2s-+-2-benzyloxycyclohexylamine, 1s,2s-2-benzyloxycyclohexylamine, 1s,2s-2-benzyloxy cyclohexan-1-amine, 1s,2s-trans-2-benzyloxy-cyclohexylamine, 1s, 2s-2-benzyloxycyclohexylamine, 1s,2s-2-benzyloxy-cyclohexylamine, 1s, 2s-2-benzyloxy-cyclohexylamine, 1s,2s-2-benzyloxy cyclohexylamine, 1s,2s-1-amino-2-benzyloxycyclohexane
Optisk rotation +85° (Neat)
Formel vægt 205.3
Procent renhed ≥99%