missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(1R,3S,5S)-3-(2-Hydroxy-2,2-di(thiophen-2-yl)acetoxy)-8,8-dimethyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-6-en-8-ium Bromide, TRC

Artikelnummer. 30135300
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135300 25 mg
30138640 250 mg
30007266 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30135300 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH94171525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 136310-95-7
Molekylær formel C19 H22 N O3 S2 . Br
Molekylvægt (g/mol) 456.42
Synonym 8-Azoniabicyclo[3.2.1]oct-6-ene, 3-[(hydroxydi-2-thienylacetyl)oxy]-8,8-dimethyl-, bromide, (3-endo)- (9CI), 8-Azoniabicyclo[3.2.1]oct-6-ene, 3-[(hydroxydi-2-thienylacetyl)oxy]-8,8-dimethyl-, bromide, endo-, 8-Azoniabicyclo[3.2.1]oct-6-ene, 3-[(2-hydroxy-2,2-di-2-thienylacetyl)oxy]-8,8-dimethyl-, bromide (1:1), (3-endo)-, Tiotropium Bromide Monohydrate Imp C (EP)
IUPAC navn [(1S,5R)-8,8-dimethyl-8-azoniabicyclo[3.2.1]oct-6-en-3-yl] 2-hydroxy-2,2-dithiophen-2-ylacetate;bromide
SMIL [Br-].C[N+]1(C)[C@@H]2C[C@H](C[C@H]1C=C2)OC(=O)C(O)(c3cccs3)c4cccs4

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (1R,3S,5S)-3-(2-Hydroxy-2,2-di(thiophen-2-yl)acetoxy)-8,8-dimethyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-6-en-8-ium Bromide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C19H22NO3S2.BrH/c1-20(2)13-7-8-14(20)12-15(11-13)23-18(21)19(22,16-5-3-9-24-16)17-6-4-10-25-17;/h3-10,13-15,22H,11-12H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t13-,14+,15+;
Formel vægt 455.0224
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.