CAS RN 136310-95-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
(1R,3S,5S)-3-(2-Hydroxy-2,2-di(thiophen-2-yl)acetoxy)-8,8-dimethyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-6-en-8-ium Bromide, TRC
CAS: 136310-95-7 Molekylær formel: C19 H22 N O3 S2 . Br Molekylvægt (g/mol): 456.42 Synonym: 8-Azoniabicyclo[3.2.1]oct-6-ene, 3-[(hydroxydi-2-thienylacetyl)oxy]-8,8-dimethyl-, bromide, (3-endo)- (9CI),8-Azoniabicyclo[3.2.1]oct-6-ene, 3-[(hydroxydi-2-thienylacetyl)oxy]-8,8-dimethyl-, bromide, endo-,8-Azoniabicyclo[3.2.1]oct-6-ene, 3-[(2-hydroxy-2,2-di-2-thienylacetyl)oxy]-8,8-dimethyl-, bromide (1:1), (3-endo)-,Tiotropium Bromide Monohydrate Imp C (EP) IUPAC navn: [(1S,5R)-8,8-dimethyl-8-azoniabicyclo[3.2.1]oct-6-en-3-yl] 2-hydroxy-2,2-dithiophen-2-ylacetate;bromide SMIL: [Br-].C[N+]1(C)[C@@H]2C[C@H](C[C@H]1C=C2)OC(=O)C(O)(c3cccs3)c4cccs4