Få mere at vide
(1R,2S)-rel-1,2-Cyclohexanedimethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1R,2S)-rel-1,2-Cyclohexanedimethanol |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h7-10H,1-6H2/t7-,8+ |
| Formel vægt | 144.115 |