CAS RN 15753-50-1
IUPAC Navn:
[2-(hydroxymethyl)cyclohexyl]methanol
Synonymer:
[2-(hydroxymethyl)cyclohexyl]methanol
Molekylvægt (g/mol):
144.21
Molekylformel:
C8H16O2
InChi Key:
XDODWINGEHBYRT-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
OCC1CCCCC1CO
1
–
1
af
1
Resultater
1
(1R,2S)-rel-1,2-Cyclohexanedimethanol, TRC
CAS: 15753-50-1 Molekylær formel: C8H16O2 Molekylvægt (g/mol): 144.21 Synonym: cis-1,2-cyclohexanedimethanol,(1R,2S)-rel-1,2-Cyclohexanedimethanol,(cis-2-Hydroxymethylcyclohexyl)methanol,1,2-cis-Cyclohexanedimethanol,cis-1,2-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane,cis-1,2-Cyclohexanedimethanol,cis-[2-(Hydroxymethyl)cyclohexane]methanol IUPAC navn: [(1R,2S)-2-(hydroxymethyl)cyclohexyl]methanol SMIL: OC[C@@H]1CCCC[C@@H]1CO