Få mere at vide
(1R,2S,3R,4R)-2,3-Dihydroxy-4-(hydroxymethyl)-1-aminocyclopentane hydrochloride, 95%
Artikelnummer. 11984641 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11984641 5 g Glasflaske 5g
10058891 250 mg Glasflaske 250mg
10540732 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11984641 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 362520050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 79200-57-0 | C6H13NO3·HCl | 183.63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79200-57-0
Molekylær formel C6H13NO3·HCl
Molekylvægt (g/mol) 183.63
InChI nøgle BLTXEPQZAMUGID-ILLHIODVSA-N
Synonym 1r,2s,3r,5r-3-amino-5-hydroxymethyl cyclopentane-1,2-diol hydrochloride, 1r,2s,3r,4r-2,3-dihydroxy-4-hydroxymethyl-1-aminocyclopentane hydrochloride, n-4-mesityl-1,3-thiazol-2-yl benzamide, 1r,2s,3r,5r-3-amino-5-hydroxymethyl cyclopentane-1,2-diol hcl, 1r,2s,3r,4r-2,3-dihydroxy-4-hydroxymethyl-1-am, 1r,2s,3r,4r-2,3-dihydroxy-4-hydroxymethyl cyclopentanaminium chloride, 1r,2s,3r,4r-2,3-dihydroxy-4-hydroxylmethyl-1-aminocyclopentan hydro-chloride, 1r,2s,3r,5r-3-amino-5-hydroxymethyl-cyclopentane-1,2-diol hydrochloride
PubChem CID 2734536
IUPAC navn (1R,2S,3R,5R)-3-amino-5-(hydroxymethyl)cyclopentan-1,2-diol;hydrochlorid
SMIL C1C(C(C(C1N)O)O)CO.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1R,2S,3R,4R)-2,3-Dihydroxy-4-(hydroxymethyl)-1-aminocyclopentane hydrochloride
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 183.63
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (1R,2S,3R,4R)-2,3-Dihydroxy-4-(hydroxymethyl)-1-aminocyclopentane hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.