Få mere at vide
(1R,2S)-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropanamine Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 18031850
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18031850 1 g
18023730 25 g
18073120 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18031850 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4470301G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1402222-66-5
Molekylær formel C9 H9 F2 N . H Cl
Molekylvægt (g/mol) 205.632
Synonym Ticagrelor Related Compound 31 HCl
IUPAC navn (1R,2S)-2-(3,4-difluorophenyl)cyclopropan-1-amine;hydrochloride
SMIL Cl.N[C@@H]1C[C@H]1c2ccc(F)c(F)c2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1R,2S)-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropanamine Hydrochloride
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H9F2N.ClH/c10-7-2-1-5(3-8(7)11)6-4-9(6)12;/h1-3,6,9H,4,12H2;1H/t6-,9+;/m0./s1
Formel vægt 205.047