Få mere at vide
(1R,2R)-N-(p-Toluensulfonyl)-1,2-diphenylethanediamine, 98+%
Artikelnummer. 11351999
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11351999 25 g 25g
11331999 1 g 1g
11341999 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11351999 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26061.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 144222-34-4 | C21H23N2O2S | 367,49 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 144222-34-4
Molekylær formel C21H23N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 367.49
MDL nummer MFCD02093428
InChI nøgle UOPFIWYXBIHPIP-NHCUHLMSSA-O
Synonym 1r,2r---n-4-toluenesulfonyl-1,2-diphenylethylenediamine, 1r,2r---n-p-tosyl-1,2-diphenylethylenediamine, r,r-tsdpen, r,r-n-p-toluenesulfonyl-1,2-diphenylethylenediamine, 1r,2r-n-p-tosyl-1,2-diphenylethylenediamine, n-1r,2r-2-amino-1,2-diphenylethyl-4-methylbenzenesulfonamide, r,r-n-2-amino-1,2-diphenylethyl-p-toluenesulfonamide, 1r,2r---n-p-tosyl-1,2-diphenylethylene diamine, 1r, 2r---n-4-toluene sulfonyl 1,2-diphenyl-1,2-ethane diamine, benzenesulfonamide, n-1r,2r-2-amino-1,2-diphenylethyl-4-methyl
PubChem CID 2734565
IUPAC navn N-[(1R,2R)-2-amino-1,2-diphenylethyl]-4-methylbenzensulfonamid
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N[C@@H]([C@H]([NH3+])C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1R,2R)-N-(p-Toluenesulfonyl)-1,2-diphenylethanediamine
Smeltepunkt 127 °C til 132 °C
Mængde 25 g
Optisk rotation −31° (c=1 i chloroform)
Formel vægt 366.48
Procent renhed ≥98%