Få mere at vide
(1R,2R)-(-)-N-(4-toluensulfonyl)-1,2-diphenylethylendiamin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10140662 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
500mg
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10140662 500 mg Glasflaske 500mg
1 options
Artikelnummer. 10140662 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 363685000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1R, 2R)-(-)-N-(4-Toluenesulfonyl)-1, 2-diphenylethylenediamine
CAS 144222-34-4
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 126,0 °C til 130,0 °C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C21H23N2O2S
MDL nummer MFCD02093428
Mængde 500 mg
Specifik rotationstilstand −61,50 (20,00 °C c=1,CH2Cl2)
Specifik rotation −61.50
Synonym 1r,2r---n-4-toluenesulfonyl-1,2-diphenylethylenediamine, 1r,2r---n-p-tosyl-1,2-diphenylethylenediamine, r,r-tsdpen, r,r-n-p-toluenesulfonyl-1,2-diphenylethylenediamine, 1r,2r-n-p-tosyl-1,2-diphenylethylenediamine, n-1r,2r-2-amino-1,2-diphenylethyl-4-methylbenzenesulfonamide, r,r-n-2-amino-1,2-diphenylethyl-p-toluenesulfonamide, 1r,2r---n-p-tosyl-1,2-diphenylethylene diamine, 1r, 2r---n-4-toluene sulfonyl 1,2-diphenyl-1,2-ethane diamine, benzenesulfonamide, n-1r,2r-2-amino-1,2-diphenylethyl-4-methyl
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig.
InChI nøgle UOPFIWYXBIHPIP-NHCUHLMSSA-O
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N[C@@H]([C@H]([NH3+])C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn N-[(1R,2R)-2-amino-1,2-diphenylethyl]-4-methylbenzensulfonamid
Molekylvægt (g/mol) 367.49
PubChem CID 2734565
Formel vægt 366.48
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller