Få mere at vide
1H-Pyrrole-2-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10255214
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10255214 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10255214 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC08704DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H-Pyrrole-2-carbaldehyde
CAS 1003-29-8
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C5H5NO
Mængde 1 g
Synonym pyrrole-2-carboxaldehyde, 2-formylpyrrole, 1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, pyrrole-2-aldehyde, 2-pyrrolecarboxaldehyde, pyrrole-2-carbaldehyde, 2-pyrrolecarbaldehyde, 2-pyrrolylcarboxaldehyde, 2-pyrrolaldehyde, alpha-pyrrolaldehyde
InChI nøgle ZSKGQVFRTSEPJT-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CNC(=C1)C=O
IUPAC navn 1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 95.101
PubChem CID 13854
ChEBI CHEBI:59978
Formel vægt 95.1
Procent renhed 97%