Få mere at vide
1H-indol-2-methanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15592373 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15592373 5 g 5g
15582373 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15592373 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 459810050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 24621-70-3 | C9H9NO | 147.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24621-70-3
Molekylær formel C9H9NO
Molekylvægt (g/mol) 147.17
InChI nøgle XEEANGGQJOWRTG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-indol-2-yl methanol, 1h-indole-2-methanol, 1h-indol-2-yl-methanol, 2-hydroxymethylindole, 2-hydroxymethyl indole, hydroxymethylindol, 2-indolemethanol, indole-2-methanol, indol-2-ylmethan-1-ol
PubChem CID 98783
IUPAC navn 1H-indol-2-ylmethanol
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=C(N2)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H-Indole-2-methanol
Smeltepunkt 72.0°C to 78.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Mængde 5 g
Formel vægt 147.17
Procent renhed 96%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1H-Indole-2-methanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.