Få mere at vide
1H-indol-2-methanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1H-Indole-2-methanol |
| Smeltepunkt | 72.0°C to 78.0°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 95% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 147.17 |
| Procent renhed | 96% |
Sikkerhed og håndtering
- 1H-Indole-2-methanol
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.