Få mere at vide
1H-imidazol-2-ylmethanolhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10452434
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10452434 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10160632 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10452434 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC08909DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 116177-22-1
Molekylær formel C4H7ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 134.563
MDL nummer MFCD03659700
InChI nøgle FEORNCWZOSTSRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-imidazol-2-ylmethanol hydrochloride, 1h-imidazol-2-yl methanol hydrochloride, imidazolylmethanol hydrochloride, hydroxymethylimidazole hydrochloride, hydroxymethyl imidazole hydrochloride, imidazol-2-ylmethan-1-ol, chloride
PubChem CID 2776278
IUPAC navn 1H-imidazol-2-ylmethanol;hydrochlorid
SMIL C1=CN=C(N1)CO.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H-imidazol-2-ylmethanol hydrochloride
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 134.57
Procent renhed 97%