Få mere at vide
1H-benzimidazol-5-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10794255
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10794255 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10092314 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10055483 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10794255 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC45904CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 58442-17-4
Molekylær formel C8H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 146.149
InChI nøgle ALCHVVTYAHQOFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-benzimidazole-5-carbaldehyde, 1h-benzimidazole-5-carboxaldehyde, 1h-benzo d imidazole-5-carbaldehyde, benzimidazole-5-aldehyde, 1h-1,3-benzodiazole-5-carbaldehyde, 1h-benzimidazole-6-carboxaldehyde, benzimidazole-5-carboxaldehyde, 1h-benzoimidazole-5-carbaldehyde, 3h-benzoimidazole-5-carbaldehyde, pubchem9866
PubChem CID 10012038
IUPAC navn 3H-benzimidazol-5-carbaldehyd
SMIL C1=CC2=C(C=C1C=O)NC=N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H-Benzimidazole-5-carbaldehyde
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 146.15
Procent renhed 97%