Få mere at vide
1alpha-Hydroxy VD4, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481329
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
16481329 1 mg
1 options
Artikelnummer. 16481329 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13249
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress 1alpha-Hydroxy VD4 , a 1alpha(OH)D derivative, can effectively induce the differentiation of monoblastic leukaemia U937, P39/TSU and P31/FUJ cells.
1alpha-Hydroxy VD4 , a 1alpha(OH)D derivative, can effectively induce the differentiation of monoblastic leukaemia U937, P39/TSU and P31/FUJ cells.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1alpha-Hydroxy VD4
CAS 143032-85-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C28H46O2
Mængde 1 mg
Synonym 1α-Hydroxy vitamin D4
SMIL C=C1[C@@H](O)C[C@H](O)C/C1=C/C=C2[C@@](CC[C@@H]3[C@H](C)CC[C@H](C)C(C)C)([H])[C@]3(C)CCC/2
Molekylvægt (g/mol) 414.66
Formel vægt 414.66
Procent renhed 97.69%
Grad Research
Fysisk form Solid