Få mere at vide
19-Norandrosterone (1.0 mg/ml in Methanol), TRC
Artikelnummer. 30007980
Skift visning
Mængde:
5 x 1 mL
Artikelnummer. Mængde
30007980 5 x 1 mL
1 options
Regulatory: The product is controlled by Misuse of Drugs Act 1971 and the Misuse of Drugs Regulations 2001, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30007980 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCKIT81705X1ML
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: The product is controlled by Misuse of Drugs Act 1971 and the Misuse of Drugs Regulations 2001, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 19-Norandrosterone
CAS 1225-01-0
Molekylær formel C18 H28 O2
Mængde 5 x 1 mL
Synonym 3alpha-Hydroxy-5alpha-estran-17-one, 19-Norandrosterone, 5alpha-Estran-3alpha-ol-17-one
InChI formel InChI=1S/C18H28O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h11-16,19H,2-10H2,1H3/t11-,12+,13-,14+,15+,16-,18-/m0/s1
SMIL C[C@]12CC[C@@H]3[C@H]4CC[C@@H](O)C[C@@H]4CC[C@H]3[C@@H]1CCC2=O
IUPAC navn (3R,5S,8R,9R,10S,13S,14S)-3-hydroxy-13-methyl-2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-one
Molekylvægt (g/mol) 276.41
Formel vægt 276.2089