missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

18-Hydroxycorticosterone, MedChemExpress

Artikelnummer. 16443439
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16443439 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16443439 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW013179

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress 18-Hydroxycorticosterone is a corticosteroid and a derivative of corticosterone, which can lead to serious electrolyte imbalances.

18-Hydroxycorticosterone is a corticosteroid and a derivative of corticosterone, which can lead to serious electrolyte imbalances.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 18-Hydroxycorticosterone
CAS 561-65-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H30O5
Mængde 1 mg
SMIL O=C1CC[C@]2(C)[C@@]3([H])[C@@H](O)C[C@]4(CO)[C@@H](C(CO)=O)CC[C@@]4([H])[C@]3([H])CCC2=C1
Molekylvægt (g/mol) 362.47
Formel vægt 362.47
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.