missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

18α-Glycyrrhetinic acid, MedChemExpress

Artikelnummer. p-200098806
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16449066 100 mg
16432376 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16449066 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0375

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress 18α-Glycyrrhetinic acid, a diet-derived compound, is an inhibitor of NF-kB and an activator of proteasome, which serves as pro-longevity and anti-aggregation factor in a multicellular organism. 18α-Glycyrrhetinic acid induces apoptosis.

18α-Glycyrrhetinic acid, a diet-derived compound, is an inhibitor of NF-kB and an activator of proteasome, which serves as pro-longevity and anti-aggregation factor in a multicellular organism. 18α-Glycyrrhetinic acid induces apoptosis.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 18α-Glycyrrhetinic acid
CAS 1449-05-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C30H46O4
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 19.23 mg/mL (40.86 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC1(C)[C@@H](O)CC[C@@]2(C)[C@@]1([H])CC[C@]([C@@](CC[C@]3(C)[C@]4([H])C[C@@](C)(C(O)=O)CC3)(C)C4=C5)(C)[C@]2([H])C5=O
Molekylvægt (g/mol) 470.68
Formel vægt 470.68
Procent renhed 95.4%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.