Få mere at vide
18-Crown-6, 99%
Artikelnummer. 11453594
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11453594 50 g 50g
11443594 10 g 10g
11463594 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11453594 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11249.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17455-13-9 | C12H24O6 | 264.32 g/mol
18-Crown-6 bruges som en effektiv faseoverførselskatalysator og som kompleksdannende middel med en række små kationer. Det er involveret i syntesen af diarylethere, diarylthioethere og diarylaminer medieret af kaliumfluorid-aluminiumoxid og 18-krone-6. Det letter opløseligheden af kaliumpermanganat i benzen, som bruges til at oxidere de organiske forbindelser. Det bruges til at fremskynde forskellige substitutionsreaktioner samt øger kraften af nukleofiler såsom kaliumacetat. Det anvendes i alkyleringsreaktionerne i nærværelse af kaliumcarbonat, N-alkylering af glutarimid og succinimid med dimethylcarbonat. Komplekset dannet ved dets reaktion med kaliumcyanid virker som en katalysator ved cyanosilylering af aldehyder, ketoner og kininer med trimethylsilylcyanid (TMSCN).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
18-Crown-6 bruges som en effektiv faseoverførselskatalysator og som kompleksdannende middel med en række små kationer. Det er involveret i syntesen af diarylethere, diarylthioethere og diarylaminer medieret af kaliumfluorid-aluminiumoxid og 18-krone-6. Det letter opløseligheden af kaliumpermanganat i benzen, som bruges til at oxidere de organiske forbindelser. Det bruges til at fremskynde forskellige substitutionsreaktioner samt øger kraften af nukleofiler såsom kaliumacetat. Det anvendes i alkyleringsreaktionerne i nærværelse af kaliumcarbonat, N-alkylering af glutarimid og succinimid med dimethylcarbonat. Komplekset dannet ved dets reaktion med kaliumcyanid virker som en katalysator ved cyanosilylering af aldehyder, ketoner og kininer med trimethylsilylcyanid (TMSCN).
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17455-13-9
Molekylær formel C12H24O6
Molekylvægt (g/mol) 264.32
MDL nummer MFCD00005113
InChI nøgle XEZNGIUYQVAUSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 18-crown-6, 18-crown-6 ether, ethylene oxide cyclic hexamer, 18-crown-6-ether, unii-63j177nc5b, ccris 3587, 18-crown 6-ether, 1,4,7,10,13,16-hexanoxacyclooctadecane, 18-crown-6/1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane
PubChem CID 28557
ChEBI CHEBI:32397
IUPAC navn 1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecan
SMIL C1COCCOCCOCCOCCOCCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 18-Crown-6
Smeltepunkt 37°C to 41°C
Tæthed 1.175
Kogepunkt 116°C (0.2 mmHg)
Flammepunkt 109°C (228°F)
Lugt Odorless
Mængde 50 g
Beilstein 1619616
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,2602
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 264.32
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 18-Crown-6
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 18-Crown-6