Få mere at vide
18-Crown-6, 99%
Beskrivelse
18-Crown-6 bruges som en effektiv faseoverførselskatalysator og som kompleksdannende middel med en række små kationer. Det er involveret i syntesen af diarylethere, diarylthioethere og diarylaminer medieret af kaliumfluorid-aluminiumoxid og 18-krone-6. Det letter opløseligheden af kaliumpermanganat i benzen, som bruges til at oxidere de organiske forbindelser. Det bruges til at fremskynde forskellige substitutionsreaktioner samt øger kraften af nukleofiler såsom kaliumacetat. Det anvendes i alkyleringsreaktionerne i nærværelse af kaliumcarbonat, N-alkylering af glutarimid og succinimid med dimethylcarbonat. Komplekset dannet ved dets reaktion med kaliumcyanid virker som en katalysator ved cyanosilylering af aldehyder, ketoner og kininer med trimethylsilylcyanid (TMSCN).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
18-Crown-6 bruges som en effektiv faseoverførselskatalysator og som kompleksdannende middel med en række små kationer. Det er involveret i syntesen af diarylethere, diarylthioethere og diarylaminer medieret af kaliumfluorid-aluminiumoxid og 18-krone-6. Det letter opløseligheden af kaliumpermanganat i benzen, som bruges til at oxidere de organiske forbindelser. Det bruges til at fremskynde forskellige substitutionsreaktioner samt øger kraften af nukleofiler såsom kaliumacetat. Det anvendes i alkyleringsreaktionerne i nærværelse af kaliumcarbonat, N-alkylering af glutarimid og succinimid med dimethylcarbonat. Komplekset dannet ved dets reaktion med kaliumcyanid virker som en katalysator ved cyanosilylering af aldehyder, ketoner og kininer med trimethylsilylcyanid (TMSCN).
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 18-Crown-6 |
| Smeltepunkt | 37 °C til 41 °C |
| Tæthed | 1.175 |
| Kogepunkt | 116 °C (0,2 mmHg) |
| Flammepunkt | 109 °C (228 °F) |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 10 g |
| Beilstein | 1619616 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,2602 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 18-Crown-6
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: 1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecane