Få mere at vide
18-Crown-6, 99%
Artikelnummer. 10226050 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10226050 25 g Glasflaske 25g
10246000 5 g Glasflaske 5g
10134250 100 g Glasflaske 100g
11381110 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10226050 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 181560250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 17455-13-9 | C12H24O6 | 264,32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Chelation/komplekseringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17455-13-9
Molekylær formel C12H24O6
Molekylvægt (g/mol) 264.32
MDL nummer MFCD00005113
InChI nøgle XEZNGIUYQVAUSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 18-crown-6, 18-crown-6 ether, ethylene oxide cyclic hexamer, 18-crown-6-ether, unii-63j177nc5b, ccris 3587, 18-crown 6-ether, 1,4,7,10,13,16-hexanoxacyclooctadecane, 18-crown-6/1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane
PubChem CID 28557
ChEBI CHEBI:32397
IUPAC navn 1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecan
SMIL C1COCCOCCOCCOCCOCCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 18-Crown-6
Smeltepunkt 36,0 °C til 40,0 °C
Farve Farveløs eller hvid
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Fieser 04,142; 05,152; 06,133; 07,76; 08,1280; 09,126; 12,403; 15,76; 17,290
Merck Index 14,2602
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i kulbrinter, benzen, kloroform, methanol og trichlortrifluorethan
Formel vægt 264.32
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Mass, Crystals or Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 18-Crown-6
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.