Få mere at vide
17Alpha-Hydroxy-21-chloro-9Beta,11Beta-epoxy-16Alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, TRC
Artikelnummer. 30138436
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138436 50 mg
30133328 100 mg
17909639 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30138436 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH91545050MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 83881-08-7
Molekylær formel C22 H27 Cl O4
Molekylvægt (g/mol) 390.9
Synonym Mometasone Furoate Impurity Q
IUPAC navn (1S,2S,10S,11S,13R,14R,15S,17S)-14-(2-chloroacetyl)-14-hydroxy-2,13,15-trimethyl-18-oxapentacyclo[8.8.0.01,17.02,7.011,15]octadeca-3,6-dien-5-one
SMIL C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC=C4CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]35O[C@H]5C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 17alpha-Hydroxy-21-chloro-9beta,11beta-epoxy-16alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C22H27ClO4/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-19(13,2)22(15)18(27-22)10-20(16,3)21(12,26)17(25)11-23/h4,6-7,12,15-16,18,26H,5,8-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,18+,19+,20+,21+,22-/m1/s1
Formel vægt 390.1598