Få mere at vide
(16beta)-16-Methyl-17,21-bis(1-oxopropoxy)pregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (16-beta-)-16-Methyl-17,21-bis(1-oxopropoxy)pregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H36O6/c1-6-24(31)33-16-23(30)28(34-25(32)7-2)17(3)14-22-20-9-8-18-15-19(29)10-12-26(18,4)21(20)11-13-27(22,28)5/h10-12,15,17,20,22H,6-9,13-14,16H2,1-5H3/t17-,20+,22-,26-,27-,28-/m0/s1 |
| Formel vægt | 468.2512 |