CAS RN 52092-12-3
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
(16beta)-16-Methyl-17,21-bis(1-oxopropoxy)pregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione, TRC
CAS: 52092-12-3 Molekylær formel: C28H36O6 Molekylvægt (g/mol): 468.58 Synonym: Pregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione, 16-methyl-17,21-bis(1-oxopropoxy)-, (16β)-,(16β)-16-Methyl-17,21-bis(1-oxopropoxy)pregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione SMIL: CCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(OC(=O)CC)[C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)C3=CC[C@]12C