Få mere at vide
15-Crown-5, TRC
Artikelnummer. 30179046
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30179046 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30179046 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC824865250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 15-Crown-5
CAS 33100-27-5
Molekylær formel C10H20O5
Mængde 250 mg
Synonym 1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecane, 15-Crown-5 Ether, 15C5, Crown Ether O 15
InChI formel InChI=1S/C10H20O5/c1-2-12-5-6-14-9-10-15-8-7-13-4-3-11-1/h1-10H2
SMIL C1COCCOCCOCCOCCO1
IUPAC navn 1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane
Molekylvægt (g/mol) 220.26